Documenti
665894
Sigma-Aldrich
3-Nitro-N-methylaniline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
64-68 °C
Stringa SMILE
CNc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-8-6-3-2-4-7(5-6)9(10)11/h2-5,8H,1H3
IKSRCCUOUJJGAU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves