Documenti fondamentali
664790
Sigma-Aldrich
3-(4-Methylphenyl)benzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
4′-Methyl-3-formylbiphenyl, 4′-Methyl[1,1′-biphenyl]-3-carboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.6242
Densità
1.0758 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)-c2cccc(C=O)c2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-5-7-13(8-6-11)14-4-2-3-12(9-14)10-15/h2-10H,1H3
VEEXIHQTCQUWED-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)