Documenti fondamentali
663824
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanoacetate
97%
Scegli un formato
25 G
130,00 €
130,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
130,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
130,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.520
P. ebollizione
115-125 °C/0.3 mmHg
Densità
1.144 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ester
nitrile
phenyl
Stringa SMILE
O=C(CC#N)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H9NO2/c11-7-6-10(12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6,8H2
RCUIWQWWDLZNMS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)