Documenti fondamentali
662690
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-methylpyridine
97%
Sinonimo/i:
3-Amino-2-picoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
114-119 °C
Stringa SMILE
Cc1ncccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-6(7)3-2-4-8-5/h2-4H,7H2,1H3
ZSFPJJJRNUZCEV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)