Documenti fondamentali
659770
Sigma-Aldrich
Potassium 3-fluorophenyltrifluoroborate
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BF4K
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato:
solid
Saggio:
96%
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
188-193 °C
Stringa SMILE
[K+].Fc1cccc(c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H4BF4.K/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11;/h1-4H;/q-1;+1
LOPFKHUYBDOHRD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)