Documenti fondamentali
658596
Sigma-Aldrich
7-Chloroquinoline-4-boronic acid pinacol ester
90%
Sinonimo/i:
7-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H17BClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
90%
Forma fisica
solid
Impurezze
≤10 wt. % 7-Chloroquinoline
Punto di fusione
81-87 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnc3cc(Cl)ccc23
InChI
1S/C15H17BClNO2/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)12-7-8-18-13-9-10(17)5-6-11(12)13/h5-9H,1-4H3
GZDUYRAAWRRVEY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)