Documenti fondamentali
658359
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6F3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.441
Densità
1.297 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
COc1ncccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO/c1-12-6-5(7(8,9)10)3-2-4-11-6/h2-4H,1H3
SSAZZVQVJJXPMB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)