Documenti fondamentali
657190
Sigma-Aldrich
Poly(sebacic acid), diacetoxy terminated
Scegli un formato
1 G
188,00 €
188,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
188,00 €
About This Item
Formula condensata:
C2H3O2 (C10H16O3)n C2H3O
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
188,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Applicazioni
Biodegradable polymer for drug delivery applications.[1]
Poly(sebacic acid) (diacetoxy-terminated) (PSA) may be used as a coating, to ensure erosion and subsequent drug release on only one direction of the coated biomedical device for the treatment of periodontitis.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Design of a multiple drug delivery system directed at periodontitis.
Sundararaj SC, et al.
Biomaterials, 34(34), 8835-8842 (2013)
The degradation rate of polyanhydride (poly (sebacic acid), diacetoxy terminated, PSADT).
Peng Y, et al.
Journal of Wuhan University of Technology-Materials Science Edition, 28(4), 793-797 (2013)
Matt J Kipper et al.
Biomaterials, 23(22), 4405-4412 (2002-09-11)
The fabrication, morphological characterization, and drug release kinetics from microspheres of three bioerodible polyanhydrides, poly[1,6-bis(p-carboxyphenoxy)hexane] (poly(CPH)), poly(sebacic anhydride) (poly(SA)), and the copolymer poly(CPH-co-SA) 50:50 (CPH:SA 50:50) is reported. The fabrication technique yields microspheres with different morphologies for each of the