65700
N6-Methyladenine
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-(Methylamino)purine, N-Methyladenine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.15
Beilstein:
7707
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Punto di fusione
≥300 °C
Stringa SMILE
N1=CN=C(NC)C=2NC=NC12
InChI
InChI=1S/C6H7N5/c1-7-5-4-6(10-2-8-4)11-3-9-5/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9,10,11)
CKOMXBHMKXXTNW-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)