Documenti fondamentali
656933
Sigma-Aldrich
Bis(3,5,3′,5′-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
96%
Sinonimo/i:
Pd(dmdba)2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H44O10Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
815.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
96%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
170-178 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pd].COc1cc([CH][CH]C(=O)[CH][CH]c2cc(OC)cc(OC)c2)cc(OC)c1.COc3cc([CH][CH]C(=O)[CH][CH]c4cc(OC)cc(OC)c4)cc(OC)c3
InChI
1S/2C21H22O5.Pd/c2*1-23-18-9-15(10-19(13-18)24-2)5-7-17(22)8-6-16-11-20(25-3)14-21(12-16)26-4;/h2*5-14H,1-4H3;/b2*7-5+,8-6+;
RTGAJOPJZJDWAX-XVGSOSPHSA-N
Descrizione generale
Bis(3,5,3′,5′-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0) is a non-phosphine based Pd(0) catalyst that can catalyze the Suzuki–Miyaura reaction of aryl chlorides with arylboronic acids with higher percentage conversion when compared to tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) [Pd2(dba)3].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)