656453
1,3,5-Tris(4-iodophenyl)benzene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punteggio alternativa più verde
old score: 100
new score: 16
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
254-260 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
Ic1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)-c3ccc(I)cc3)-c4ccc(I)cc4
InChI
1S/C24H15I3/c25-22-7-1-16(2-8-22)19-13-20(17-3-9-23(26)10-4-17)15-21(14-19)18-5-11-24(27)12-6-18/h1-15H
KGLWDSJGGFTHHD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3