Documenti
656437
Sigma-Aldrich
Methyl 2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
Methyl 2,6-dichloronicotinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5Cl2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
56-60 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)4-2-3-5(8)10-6(4)9/h2-3H,1H3
IFVVGOJYWCHRCT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Replacement of chlorides with fluorides using anhydrous nucleophilic fluoride salts generated from potassium fluoride and an arene transfer agent.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Haoran Sun et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (5), 528-529 (2007-01-26)
Fluoride relay is used to generate exceptionally nucleophilic fluoride reagents from KF on a time scale commensurate with radiotracer synthesis.