Documenti
656348
Sigma-Aldrich
Lithium 3-fluoropyridine-2-carboxylate
90%
Sinonimo/i:
3-Fluoropicolinic acid, lithium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3LiFNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
90%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li+].[O-]C(=O)c1ncccc1F
InChI
1S/C6H4FNO2.Li/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10;/h1-3H,(H,9,10);/q;+1/p-1
POYLONJDIWUFHZ-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3