Documenti fondamentali
655953
Sigma-Aldrich
Triphosgene-13C3
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
bis(trichloromethyl-13C) ester Carbonic-13C acid
About This Item
Formula condensata:
Cl313CO13COO13CCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
P. ebollizione
203-206 °C (lit.)
Punto di fusione
79-83 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[13C](Cl)(Cl)O[13C](=O)O[13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6O3/c4-2(5,6)11-1(10)12-3(7,8)9/i1+1,2+1,3+1
UCPYLLCMEDAXFR-VMIGTVKRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)