Documenti fondamentali
655929
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
97%
About This Item
Formula condensata:
F3COC6H3(Cl)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.428
P. eboll.
94-96 °C/11 mmHg
Densità
1.524 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1Cl
InChI
1S/C7H5ClF3NO/c8-5-3-4(1-2-6(5)12)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
YMLWONHDNGICOH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)