Documenti fondamentali
655708
Sigma-Aldrich
Diethyl glutarate-13C5
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CH2(13CH213CO2C2H5)2
Peso molecolare:
193.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
237 °C (lit.)
Densità
1.049 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
CCO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13C](=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h3-7H2,1-2H3/i5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
OUWSNHWQZPEFEX-ODDIWHJLSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)