Documenti fondamentali
655449
Sigma-Aldrich
3,4′-Diaminodiphenylmethane
95%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4CH2C6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
77-81 °C
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cc2cccc(N)c2)cc1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-6-4-10(5-7-12)8-11-2-1-3-13(15)9-11/h1-7,9H,8,14-15H2
FGWQCROGAHMWSU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)