Documenti fondamentali
655015
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenethyl bromide
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5707 (lit.)
P. eboll.
110-112 °C/10 mmHg
Densità
1.4569 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C8H8BrCl/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4H,5-6H2
AECBVDLERUETKG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)