Documenti
654914
Sigma-Aldrich
Nitrilotriacetic acid-d9
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
N,N-bis[(carboxy-d)methyl-d2]-glycine-1,2,2-d3
About This Item
Formula condensata:
N(CD2COOD)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
245 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C(=O)O[2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/i1D2,2D2,3D2/hD3
MGFYIUFZLHCRTH-HCHPEDFLSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2