Documenti
654310
Sigma-Aldrich
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
1-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]morpholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H23BN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
135-139 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(nc2)N3CCOCC3
InChI
1S/C15H23BN2O3/c1-14(2)15(3,4)21-16(20-14)12-5-6-13(17-11-12)18-7-9-19-10-8-18/h5-6,11H,7-10H2,1-4H3
ZGDLVKWIZHHWIR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3