654329
6-(1-Piperazinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
1-(5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)piperazine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
137-142 °C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(nc2)N3CCNCC3
InChI
1S/C15H24BN3O2/c1-14(2)15(3,4)21-16(20-14)12-5-6-13(18-11-12)19-9-7-17-8-10-19/h5-6,11,17H,7-10H2,1-4H3
MEHCIETYEUUYGC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3