653594
(4-Chlorophenylthio)acetone
97%
Sinonimo/i:
1-[(4-Chlorophenyl)thio]-2-propanone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
38-42 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ketone
thioether
Stringa SMILE
CC(=O)CSc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClOS/c1-7(11)6-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5H,6H2,1H3
VIUDWXCHYJJHLD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)