This product does not include H2SO4.
651761
Negative resist remover I
Prodotti consigliati
Durata
1 yr (cool area away from direct sunlight)
Livello qualitativo
pH
<2 (20 °C)
P. ebollizione
204-304 °C (lit.)
Densità
1.00 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.
-
For the 65,176-1 Negative Resist Remover, do we also buy H2SO4, or is that already in the 65, 176-1?
1 risposta-
Utile?
-
-
Is this remover available with AZ 5214E which is an IR photo-resist (positive to negative) ?
1 risposta-
The photoresist remover AZ 5214E (or others options for positive and negative removal) is not available. Unfortunately, the 651761, which is also included in the Negative Photoresist kit (654892), are the only reagents offered at this time.