Documenti fondamentali
651451
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pro-OH-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-proline-13C5,15N, L-Proline-13C5,15N, N-Fmoc derivative
Scegli un formato
100 MG
405,00 €
1 G
2.030,00 €
405,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
405,00 €
1 G
2.030,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C5C15H1915NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.13
405,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
117-118 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2][15N]1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)/t18-/m0/s1/i5+1,10+1,11+1,18+1,19+1,21+1
ZPGDWQNBZYOZTI-COMNNLFWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)