Documenti
650072
Sigma-Aldrich
4-(Thiophen-3-yl)phenol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
194-198 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H8OS/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-6-12-7-9/h1-7,11H
OSVHLBAYRTYKBI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves