Documenti fondamentali
649619
Sigma-Aldrich
Poly(bis(ethoxy)phosphazene)
About This Item
Formula condensata:
(C4H10NPO2)n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Stato
solid
Solubilità
acetone: soluble
λmax
234 nm
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)