Documenti
647829
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, cystamine core, generation 2.0 solution
20 wt. % in methanol
About This Item
Formula condensata:
[NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2]:(G=2);dendri PAMAM(NH2)16
Peso molecolare:
3348.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Descrizione
amino surface groups
Forma fisica
liquid
PM
generation 2
Caratteristiche
core type cystamine core
Concentrazione
20 wt. % in methanol
N° gruppi superficiali
16
P. eboll.
64.7 °C
Densità
0.860 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
unit weight includes solvent
Note legali
For research use only
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Journal of Luminescence, 111, 215-223 (2005)
DeMattei, C. R., Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Nano Letters, 4, 771-777 (2004)
Anouk Zaal et al.
Frontiers in immunology, 11, 305-305 (2020-03-13)
Many tumors display alterations in the biosynthetic pathways of glycosylation, resulting in increased expression of specific tumor-associated glycan structures. Expression of these altered glycan structures is associated with metastasis and poor prognosis. Antigen presenting cells can recognize tumor-associated glycan structures