Documenti fondamentali
647667
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,3,5-trimethylpyrazole
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
101-102 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
30-34 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1nn(C)c(C)c1Br
InChI
1S/C6H9BrN2/c1-4-6(7)5(2)9(3)8-4/h1-3H3
UNTQXOJGXGRHMG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)