Documenti
647578
Sigma-Aldrich
Methyl 3-bromo-4-methoxybenzoate
98%
Sinonimo/i:
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid methyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(Br)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(OC)c(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
ZREVPFANJBZHEU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges