Documenti fondamentali
646725
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)pyrazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8FN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
119-123 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cc(n[nH]1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C9H8FN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(11)13-12-8/h1-5H,(H3,11,12,13)
QYEHDCXFXONDPV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)