Documenti fondamentali
646466
Sigma-Aldrich
Oleic acid-9,10-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)713CH=13CH(CH2)7CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
P. ebollizione
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
13.4 °C (lit.)
Densità
0.896 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i9+1,10+1
ZQPPMHVWECSIRJ-QIYRZPEASA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)