Documenti fondamentali
645516
Sigma-Aldrich
trans-Vaccenic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
trans-11-Octadecenoic acid-1-13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC17H34O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
43-44 °C
Spostamento di massa
M+1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C\CCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+/i18+1
UWHZIFQPPBDJPM-SMHONUQDSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)