Documenti fondamentali
644765
Sigma-Aldrich
5-(Chloromethyl)isoxazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
92-97 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cnoc1CCl
InChI
1S/C5H4ClNO3/c6-1-4-3(5(8)9)2-7-10-4/h2H,1H2,(H,8,9)
IENDPQHJPZEULX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)