Documenti fondamentali
644277
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(1,4,7,10-tetraoxaundecyl)benzene
90%
Sinonimo/i:
1,4-Bis(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethoxy)benzene, 1,4-Bis(triethoxymethoxy)benzene
About This Item
Formula condensata:
[CH3(OCH2CH2)3O]2C6H4
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4940 (lit.)
Densità
1.1082 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
COCCOCCOCCOc1ccc(OCCOCCOCCOC)cc1
InChI
1S/C20H34O8/c1-21-7-9-23-11-13-25-15-17-27-19-3-5-20(6-4-19)28-18-16-26-14-12-24-10-8-22-2/h3-6H,7-18H2,1-2H3
GLFDQJMQVPBQCE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)