643432
Diphenyl-13C12
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Biphenyl-13C12
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Punto di fusione
70-72 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
[13cH]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)-[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
ZUOUZKKEUPVFJK-WCGVKTIYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)