643068
4-Fluoro-2-iodotoluene
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5800 (lit.)
P. ebollizione
92-94 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.752 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
Stringa SMILE
Cc1ccc(F)cc1I
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
RZGYAMQMAVTAKP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)