Documenti fondamentali
642894
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(OCH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
68-72 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(C)cc1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6-3-4-8(12-2)7(5-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
QEFQGRZFYWPDSU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)