Key Documents
642215
Sigma-Aldrich
trans-2-Bromo-β-nitrostyrene
95%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH=CHNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
82-86 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
bromo
nitro
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
QKFDNZXJABSGIO-AATRIKPKSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)