Documenti fondamentali
639370
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
2-Methyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 2-Methyl-4-methoxyphenylboronic acid, 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid
Scegli un formato
1 G
12,80 €
12,80 €
Prezzo di listino25,60 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
12,80 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(CH3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
12,80 €
Prezzo di listino25,60 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
169-174 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(B(O)O)c(C)c1
InChI
1S/C8H11BO3/c1-6-5-7(12-2)3-4-8(6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
AMSQNQJCBXQYEX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for preparation of biologically active molecules:
  • Preparation of hydroxyphenylnaphthols as 17ß-hydroxysteroid dehydrogenase Type 2 inhibitors
Reactant for:
  • Preparation of axially-chiral biarylphosphonates by asymmetric Suzuki coupling catalyzed by palladium complexes with helically-chiral polyquinoxaline phosphine and polyphosphine copolymers
  • Preparation of arylpyrimidines and their use in regioselective acetoxylation
  • Preparation of N-arylated azoles via copper fluorapatite-catalyzed arylation
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)