Documenti fondamentali
637866
Sigma-Aldrich
Aluminum cerium oxide
nanopowder, ≤80 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cerium aluminate, Cerium aluminum oxide
About This Item
Formula condensata:
AlCeO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99% trace metals basis
Forma fisica
nanopowder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cerium
Dimensione particelle
≤80 nm (BET)
Stringa SMILE
[Ce+3].[O-][Al]([O-])[O-]
InChI
1S/Al.Ce.3O/q;+3;3*-1
GFIRVRHWPCRRBW-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of Engi-Mat Co.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Articoli
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.