Documenti fondamentali
637807
Sigma-Aldrich
Isovanillin-2,5,6-d3
98 atom % D
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde-2,5,6-d3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D3H5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Punto di fusione
113-115 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c(O)c1OC
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i2D,3D,4D
JVTZFYYHCGSXJV-NRUYWUNFSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)