Documenti fondamentali
636711
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-ethylhexyl)-2,5-diiodobenzene
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H36I2
Numero CAS:
Peso molecolare:
554.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5564 (lit.)
Densità
1.3991 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
CCCCC(CC)Cc1cc(I)c(CC(CC)CCCC)cc1I
InChI
1S/C22H36I2/c1-5-9-11-17(7-3)13-19-15-22(24)20(16-21(19)23)14-18(8-4)12-10-6-2/h15-18H,5-14H2,1-4H3
TYZQQLJIRWRBFL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)