Documenti fondamentali
563676
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Scegli un formato
50 ML
284,00 €
284,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
284,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3BrClFMg
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
284,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.966 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc([Mg]Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3ClF.BrH.Mg/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
XRNCDMQVKMYTAM-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)