Documenti
636673
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-15N2,d8
98 atom % 15N, 98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
D215NCOCD2CD(15ND2)CO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
232 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)[C@@]([2H])([15N]([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,5+1,6+1/hD5
DCXYFEDJOCDNAF-VYGMAKJPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3