Documenti
636304
Sigma-Aldrich
N-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyltolylsulfonamide
97%
Sinonimo/i:
4-(p-Toluenesulfonylamino)phenylboronic acid pinacol ester, N-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-p-toluenesulfonamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H24BNO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C19H24BNO4S/c1-14-6-12-17(13-7-14)26(22,23)21-16-10-8-15(9-11-16)20-24-18(2,3)19(4,5)25-20/h6-13,21H,1-5H3
RLVWYHYMSBRBKK-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3