Documenti fondamentali
636231
Sigma-Aldrich
Isoxazole-5-carbonyl chloride
97%
Scegli un formato
1 G
83,60 €
83,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
83,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
83,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4980 (lit.)
P. ebollizione
167-168 °C (lit.)
Densità
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
ClC(=O)c1ccno1
InChI
1S/C4H2ClNO2/c5-4(7)3-1-2-6-8-3/h1-2H
NASLINFISOTVJJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Isoxazole-5-carbonyl chloride can undergo reaction with 1-benzhydrylpiperazine to give the corresponding 1-benzhydrylpiperazine derivative, which may be used in the treatment of cancer.[1] It can also be used in the synthesis of N-Isoxazole-5-carbonyl-1,3-diphenyl-5-amino-1H-pyrazole, which can act like potent agent in the treatment of neurological and psychiatric illness.[2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
"Synthesis and in vitro antiproliferative activity of novel 1-benzhydrylpiperazine derivatives against human cancer cell lines"
Kumar A.S.C, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 44(03), 1223- 1229 (2009)
"An efficient one-pot synthesis of N-(1, 3-diphenyl-1H-pyrazol-5-yl) amides"
Su N-W, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 47(04), 831-837 (2010)