Documenti fondamentali
636193
Sigma-Aldrich
Cyanoethylhydrazine
97%
Sinonimo/i:
3-Hydrazinopropionitrile
About This Item
Formula condensata:
NCCH2CH2NHNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4776
P. ebollizione
76-79 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NNCCC#N
InChI
1S/C3H7N3/c4-2-1-3-6-5/h6H,1,3,5H2
VIHRIIARIFUQLC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
108.9 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)