Documenti fondamentali
635731
Sigma-Aldrich
3-(2-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
Sinonimo/i:
3-(2′-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H4OCH2C6H4ClB(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
153-158 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1cccc(OCc2ccccc2Cl)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-13-7-2-1-4-10(13)9-18-12-6-3-5-11(8-12)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
XHGOCNFADOJUMW-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)