Documenti fondamentali
635154
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-iodotoluene
97%
About This Item
Formula condensata:
IC6H3FCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5810 (lit.)
P. ebollizione
138-139 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(I)c(F)c1
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,1H3
XVHYSMVSLDIUCM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)