Documenti fondamentali
634816
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)benzyl bromide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9BrS
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
43-47 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
thioether
Stringa SMILE
CSc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
QDLKMRTVELBKFE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-(Methylthio)benzyl bromide can undergo self-catalyzed oxidation in the presence of hydrogen peroxide to form the corresponding sulfoxide.[1]
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
"Self-Catalyzed Oxidation of Sulfides with Hydrogen Peroxide: A Green and Practical Process for the Synthesis of Sulfoxides"
Shi F, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 349(16), 2425-2430 (2007)